missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enzymaster (2S,3S)-2,3-butanodiol, > 99%

Código de producto. 17834631
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17834631 10 g 10 g
17854631 25 g 25 g
17844631 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17834631 Proveedor Enzymaster N.º de proveedor 101210

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

(2S,3S)-2,3-Butanodiol con purezas químicas y ópticas muy altas (cp > 99%, ee > 99%, del 98%).

  • Producido enzimáticamente
  • Pureza química > 99 %
  • Exceso enantiomérico > 99 %
  • Exceso diastereomérico > 98%

Especificaciones

Punto de fusión 19°C
Color Transparente
Punto de ebullición 179°C to 182°C
Exceso enantiomérico >99%
Cantidad 10 g
Peso molecular (g/mol) 90.12 g/mol
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo
Forma física Líquido
Diastereomeric Excess 98%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.