Learn More
(2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-tiazolil)-2-[(1-carboxi-1-metiletoxi)imino]acetil]amino-3-(sulfoamino)butanoico, TRC
Código de producto. 17954045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954045 25 mg 25 miligramos
17963695 10 mg 10 miligramos
17952135 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17954045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63041025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87500-74-1
Fórmula molecular C13 H19 N5 O9 S2
Peso molecular (g/mol) 453.45
Sinónimo Butanoic acid, 2-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)-, (2S,3S)-, Butanoic acid, 2-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)-, [S-[R*,R*-(Z)]]-, Butanoic acid, 2-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)-, (2S,3S)- (9CI), SQ 26992, Open Ring Aztreonam (USP)
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(2-carboxipropano-2-iloxiimino)acetil]amino-3-(sulfoamino)ácido butanoico
SMILES C[C@H](NS(=O)(=O)O)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c1csc(N)n1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Open Ring Aztreonam
Nombres de analitos o componentes Open Ring Aztreonam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19N5O9S2/c1-5(18-29(24,25)26)7(10(20)21)16-9(19)8(6-4-28-12(14)15-6)17-27-13(2,3)11(22)23/h4-5,7,18H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25,26)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.0624