Learn More
Sulfato de (2S,3S)-1,4-diclorobutanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-1,4-Dichlorobutane-diol Sulfate |
| CAS | 190850-76-1 |
| Fórmula molecular | C4 H6 Cl2 O4 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6Cl2O4S/c5-1-3-4(2-6)10-11(7,8)9-3/h3-4H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1 |
| SMILES | ClC[C@H]1OS(=O)(=O)O[C@@H]1CCl |
| Nombre IUPAC | (4S,5S)-4,5-bis(clorometil)-1,3,2-dioxatiolano 2,2-dióxido |
| Peso molecular (g/mol) | 221.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.9364 |