Learn More
(2S,3R)-N-(terc-butiloxicarbonil)-O-(terc-butil)dimetilsilil-3,4-deshidro-piroglutaminol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3R)-N-(tert-Butyloxycarbonyl)-O-(tert-butyl)dimethylsilyl-3,4-dehydro-pyroglutaminol |
| CAS | 81658-27-7 |
| Fórmula molecular | C16H29NO4Si |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-2,5-dihydro-5-oxo-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H29NO4Si/c1-15(2,3)21-14(19)17-12(9-10-13(17)18)11-20-22(7,8)16(4,5)6/h9-10,12H,11H2,1-8H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C=CC1=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-5-oxo-2H-pirrol-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 327.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1866 |