Learn More
Clorhidrato de (2S,3R)-beta-hidroxileucina, TRC
Código de producto. 30393361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30393361 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30393361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9437451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (2S,3R)-beta-Hydroxyleucine Hydrochloride
CAS 1598376-94-3
Fórmula molecular C6H14ClNO3
Cantidad 1 g
Sinónimo threo-3-Hydroxy-L-leucine Hydrochloride, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic acid Hydrochloride, L-threo-beta-Hydroxyleucine Hydrochloride, (3R)-3-Hydroxy-L-leucine Hydrochloride, NSC 524546 Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3/c1-3(2)5(8)4(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t4-,5+/m0/s1
SMILES CC(C)[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 183.63