Learn More
(2S,3R,6R)-6-etil-3-metil-2-(3-oxobutilo)-ciclohexanono, TRC
Código de producto. 30374336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30374336 1 mg 1 miligramo
30381194 5 mg -
30386288 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6795601MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 958447-27-3
Fórmula molecular C13H22O2
Peso molecular (g/mol) 210.31
Sinónimo Dihydroartemisin Impurity H
Nombre IUPAC (2S,3R,6R)-6-etil-3-metil-2-(3-oxobutilo)ciclohexan-1-one
SMILES CC[C@@H]1CC[C@@H](C)[C@H](CCC(=O)C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3R,6R)-6-Ethyl-3-methyl-2-(3-oxobutyl)-cyclohexanone
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22O2/c1-4-11-7-5-9(2)12(13(11)15)8-6-10(3)14/h9,11-12H,4-8H2,1-3H3/t9-,11-,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.162