Learn More
Triacetato de (2S,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-6-(acetoximetil)tetrahidro-2H-piran-2,4,5-triilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl Triacetate |
| CAS | 3006-60-8 |
| Fórmula molecular | C16H23NO10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-acetamido-2-deoxy-1,3,4,6-tetraacetate-beta-D-Galactopyranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@H](OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4,6-triacetiloxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 389.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.1322 |