Learn More
(2S,3R,4E)-2-azido-3-(terc-butildimetilsilil)-eritroesfingosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3R,4E)-2-Azido-3-(tert-butyldimethylsilyl)-erythro-sphin |
| CAS | 114299-64-8 |
| Fórmula molecular | C24 H49 N3 O2 Si |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H49N3O2Si/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(22(21-28)26-27-25)29-30(5,6)24(2,3)4/h19-20,22-23,28H,7-18,21H2,1-6H3/b20-19+/t22-,23+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](CO)N=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | (E,2S,3R)-2-azido-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxioctadec-4-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 439.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.3594 |