Learn More
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-hepten-1,3-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3R,4E)-2-Amino-4-hepten-1,3-diol |
| CAS | 1821714-97-9 |
| Fórmula molecular | C7H15NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2/c1-2-3-4-7(10)6(8)5-9/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8H2,1H3/b4-3+/t6-,7+/m0/s1 |
| SMILES | CC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO |
| Nombre IUPAC | (E,2S,3R)-2-aminohept-4-eno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 145.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.1103 |