Learn More
(2S,3R)-4-(dimetilamino)-1,2-difenil-3-metilbutan-2-ol (oxifeno), Mikromol™
Descripción
(2S,3R)-4-(dimetilamino)-1,2-difenil-3-metilbutan-2-ol (oxifeno)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3R)-4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3-methylbutan-2-ol (Oxyphene) |
| CAS | 38345-66-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S,3R)-4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3-methylbutan-2-ol (Oxyphene) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H25 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. A (EP), Dextropropoxyphene Imp. A (EP), Propoxyphene USP Related Compound A, Propoxyphene USP RC A, (2S,3R)-4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3-methylbutan-2-ol, Oxyphene, Propoxyphene Related Compound A, Dextropropoxyphene Hydrochloride Impurity A, Dextropropoxyphene Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25NO/c1-16(15-20(2)3)19(21,18-12-8-5-9-13-18)14-17-10-6-4-7-11-17/h4-13,16,21H,14-15H2,1-3H3/t16-,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CN(C)C)[C@@](O)(Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R)-4-(dimetilamino)-3-metil-1,2-difenilbutan-2-ol |
| Mostrar más |