Learn More
Ácido (2S,3R)-3-fenilpirrolidina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10083520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 MG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10083520 100 mg Frasco de vidrio 100 MG
1 options
Código de producto. 10083520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 290081000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S, 3R)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Nombre de nota 98%
CAS 118758-48-8
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 234°C to 236°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H13NO2
Número MDL MFCD00142984
Cantidad 100 mg
Condición de rotación específica + 84.00 (25.00°C c=0.75,6 N HCl)
Rotación específica + 84
Sinónimo 3-phenyl-l-proline, 3-phenyl proline, 2s-3-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Clave InChI VDEMEKSASUGYHM-QVDQXJPCSA-N
SMILES C1CNC(C1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-fenilpirrolidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 191.23
PubChem CID 133109024
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (2S,3R)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.