Learn More
(2S,3R)-3-Sal de cloruro de ácido metilglutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3R)-3-Methylglutamic Acid Hydrochloride Salt |
| CAS | 910548-20-8 |
| Fórmula molecular | C6H12ClNO4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-3(2-4(8)9)5(7)6(10)11;/h3,5H,2,7H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11);1H/t3-,5+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@H](CC(=O)O)[C@H](N)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 197.62 |
| Cantidad | 1 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0455 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |