Learn More
(2S,3R)-3-hidroxinorleucina, TRC
Código de producto. 30391205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391205 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30391205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9497602.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3R)-3-Hydroxynorleucine
CAS 10148-69-3
Fórmula molecular C6H13NO3
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5+/m1/s1
SMILES N[C@H](C(O)=O)[C@H](O)CCC
Nombre IUPAC Ácido (2S,3R)-2-amino-3-hidroxihexanoico
Peso molecular (g/mol) 147.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0895