Learn More
(2S,3R)-3-hidroxinorleucina, TRC
Product Code. 30402121
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30402121 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30402121 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH94976050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (2S,3R)-3-Hydroxynorleucine
CAS 10148-69-3
Fórmula molecular C6H13NO3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5+/m1/s1
SMILES N[C@H](C(O)=O)[C@H](O)CCC
Nombre IUPAC Ácido (2S,3R)-2-amino-3-hidroxihexanoico
Peso molecular (g/mol) 147.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0895