Learn More
(2S,3R)-3-carbobenciloxiamino-1-cloro-4-feniltio-butan-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3R)-3-Carbobenzyloxyamino-1-chloro-4-phenylthio-butan-2- |
| CAS | 159878-02-1 |
| Fórmula molecular | C18 H20 Cl N O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Nelfinavir Impurity 6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20ClNO3S/c19-11-17(21)16(13-24-15-9-5-2-6-10-15)20-18(22)23-12-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16-17,21H,11-13H2,(H,20,22)/t16-,17+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H](CCl)[C@H](CSc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3S)-4-cloro-3-hidroxi-1-fenilsulfanilbutan-2-il]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 365.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.0852 |