Learn More
Ácido (2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hidroxi-4-fenilbutirico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470116 250 mg 250 miligramos
15460116 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52775.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62023-65-8 | C15H21NO5 | 295.34 g/mol
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid, is used as a novel protected amino acid for the preparation of bestatin and analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
El ácido (2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hidroi-4-fenilbutirato, se utiliza como un novedoso aminoácido protegido para la preparación de bestatina y análogos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62023-65-8
Fórmula molecular C15H21NO5
Peso molecular (g/mol) 295.34
Número MDL MFCD00057841
Clave InChI BHTRKISIDQZUQX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2s,3r-3-boc-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid, 2s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoic acid, n-boc-2s,3r-2-hydroxy-3-amino-4-phenylbutanoic acid, boc-2s,3r-ahpa, boc-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid, n-boc-2s,3r-2-hydroxy-3-amino-4-phenylbutanoic a, 2s,3r-2-hydroxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutanoic acid, 2s,3r-3-boc-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid tlc
PubChem CID 10756280
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
Beilstein 5909790
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Nombre IUPAC ácido (2S,3R)-2-hidroxi-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-fenilbutanoico
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.34
Porcentaje de pureza 97%