Learn More
Ácido (2S,3R)-3-acetoxi-2-aminobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3R)-3-Acetoxy-2-aminobutanoic Acid |
| CAS | 17012-42-9 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2S,3R)-3-Acetoxy-2-aminobutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO4/c1-3(11-4(2)8)5(7)6(9)10/h3,5H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,5+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](OC(=O)C)[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3R)-3-acetiloxi-2-aminobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 161.156 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.069 |