Learn More
Sal sódica del ácido (2S,3R)-2-etil-3-(hidroximetil)-4-(1-metil-1H-imidazol-5-il)butanoico (sal sódica del ácido pilocárpico), Mikromol™
Código de producto. 18040800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18040800 25 mg 25 miligramos
18090510 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18040800 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0338.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sal sódica del ácido (2S,3R)-2-etil-3-(hidroximetil)-4-(1-metil-1H-imidazol-5-il)butanoico (sal sódica del ácido pilocárpico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Pilocarpic Acid Sodium Salt)
CAS 92598-79-3
Nombres de analitos o componentes (2S,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Pilocarpic Acid Sodium Salt)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H17 N2 O3 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pilocarpine Hydrochloride Imp. B (EP), Pilocarpine Imp. B (EP), (2S,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Imp. B (EP) as Sodium Salt, Pilocarpic Acid Sodium Salt, 1H-Imidazole-5-butanoic acid, alpha-ethyl-beta-(hydroxymethyl)-1-methyl-, monosodium salt, [S-(R*,S*)]- (9CI), Sodium pilocarpate, Pilocarpine Hydrochloride Impurity B as Sodium Salt, Pilocarpine Nitrate Impurity B as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity B as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity B as Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N2O3.Na/c1-3-10(11(15)16)8(6-14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10,14H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t8-,10-;/m0./s1
SMILES [Na+].CC[C@@H]([C@H](CO)Cc1cncn1C)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-etil-3-(hidroximetil)-4-(3-metilimidazol-4-il)butanoato de sodio
Peso molecular (g/mol) 248.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1137 g/mol