Learn More
Ácido (2S,3aS,7aS)-octahidroindol-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327529 5 g 5 g
11317529 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27894.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80875-98-5 | C9H15NO2 | 169.224 g/mol
An intermediate in the synthesis of Perindopril. The completely diastereoselective α-alkylation of oxazolidinone provides a very convenient and concise route to enantiopure α-tetrasubstituted derivatives of this Oic stereoisomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un intermedio en la síntesis de perindopril. La α-alquilación completamente diastereoselectiva de oxazolidinona proporciona una ruta muy conveniente y concisa para los derivados enantiopuros α-tetrasustituidos de este estereoisómero Oic.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80875-98-5
Fórmula molecular C9H15NO2
Peso molecular (g/mol) 169.224
Número MDL MFCD07782125
Clave InChI CQYBNXGHMBNGCG-FXQIFTODSA-N
Sinónimo 2s,3as,7as-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-octahydroindole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-2-carboxyoctahydroindole, h-oic-oh, l-octahydroindole-2-carboxylic acid, unii-9id44u804i, 2-carboxyoctahydroindole, 2s,3as,7as, 1h-indole-2-carboxylic acid, octahydro-, 2s,3as,7as, 2s,3as,7as-2-carboxyperhydroindole, 2s,3as,7as-perhydroindole-2-carboxylic acid
PubChem CID 7408452
Nombre IUPAC ácido (2S,3aS,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidro-1H-indol-2-carboxílico
SMILES C1CCC2C(C1)CC(N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3aS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic acid
Punto de fusión 266°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol and water.
Rotación óptica −50 (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.22
Porcentaje de pureza 98%