Learn More
Ácido (2S,3aS,7aS)-octahidro-1H-indol-2-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2S,3aS,7aS)-octahidro-1H-indol-2-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3aS,7aS)-octahydro-1Hindole-2-carboxylic acid |
| CAS | 80875-98-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S,3aS,7aS)-octahydro-1Hindole-2-carboxylic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H15 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Perindopril tert-Butylamine Imp. A (EP), Perindopril USP Related Compound A, Perindopril USP RC A, 1H-Indole-2-carboxylic acid, octahydro-, [2S-(2alpha,3beta,7beta)]-, (2S,3AS,7aS)-2-carboxyoctahydroindole, (2S,3AS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic acid, (2S,3aS,7aS)-perhydroindole-2-carboxylic acid, Perindopril tert-Butylamine Imp. A (EP), Perindopril Related Compound A, Perindopril tert-Butylamine Impurity A, Perindopril Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7-,8-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2N1 |
| Nombre IUPAC | ácido (2S,3aS,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidro-1H-indol-2-carboxílico |
| Mostrar más |