Learn More
Ácido (2S,3aS,7aS)-1-acetiloctahidro-1H-indol-2-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2S,3aS,7aS)-1-acetiloctahidro-1H-indol-2-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perindopril De-2-((S)-ethyl 2-(Ethylamino)pentanoate) |
| CAS | 111836-22-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Perindopril De-2-((S)-ethyl 2-(Ethylamino)pentanoate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11H17NO3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2S,3aS,7aS)-1-Acetyloctahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, [2S-(2α,3aβ,7aβ)]-1-Acetyloctahydro-1H-Indole-2-carboxylic Acid, Perindopril Impurity L, 1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-acetyloctahydro-, [2S-(2α,3aβ,7aβ)]- (9CI), Perindopril tert-Butylamine Imp. L (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO3/c1-7(13)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10(12)11(14)15/h8-10H,2-6H2,1H3,(H,14,15)/t8-,9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | [H][C@]12[C@](N(C(C)=O)[C@H](C(O)=O)C2)([H])CCCC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3aS,7aS)-1-acetil-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroindol-2-carboxílico |
| Mostrar más |