Learn More
Ácido (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxibutil]amino]propanoil]octahidro-1H-indol-2-carboxílico (perindoprilato), Mikromol
Código de producto. 30461038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461038 25 mg
1 options
Código de producto. 30461038 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0926.020025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxibutil]amino]propanoil]octahidro-1H-indol-2-carboxílico (perindoprilato), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perindoprilat
CAS 95153-31-4
Nombres de analitos o componentes Perindoprilat
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H28 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxybutyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-, (2S,3aS,7aS)-, 1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-[2-[(1-carboxybutyl)amino]-1-oxopropyl]octahydro-, [2S-[1[R*(R*)],2α,3aβ,7aβ]]-, Perindoprilat, S 9780, Perindopril RC B;
Fórmula InChI InChI=1S/C17H28N2O5/c1-3-6-12(16(21)22)18-10(2)15(20)19-13-8-5-4-7-11(13)9-14(19)17(23)24/h10-14,18H,3-9H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t10-,11-,12-,13-,14-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxibutil]amino]propanoil]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroindol-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 340.41
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1998 g/mol