Learn More
Clorhidrato de éster fenilmetílico del ácido (2S,3aS,6aS)-octahidrociclopenta[b]pirrol-2-carboxílico Mikromol™
Código de producto. 30462239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462239 4 x 25 mg -
30051332 25 mg 25 miligramos
17931686 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462239 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0448.1100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster fenilmetílico del ácido (2S,3aS,6aS)-octahidrociclopenta[b]pirrol-2-carboxílico Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride
CAS 87269-87-2
Nombres de analitos o componentes (2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H19 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H/t12-,13-,14-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.O=C(OCc1ccccc1)[C@@H]2C[C@@H]3CCC[C@@H]3N2
Nombre IUPAC (2S,3aS,6aS)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahidrociclopenta[b]pirrol-2-carboxilato de bencilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 281.78
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1183 g/mol