Learn More
Tosilato de (2S)-3-{[terc-butil(dimetil)silil]oxi}-2-metilpropan-1-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-2-methylpropan-1-yl |
| CAS | 222539-29-9 |
| Fórmula molecular | C17 H30 O4 S Si |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H30O4SSi/c1-14-8-10-16(11-9-14)22(18,19)20-12-15(2)13-21-23(6,7)17(3,4)5/h8-11,15H,12-13H2,1-7H3/t15-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | [(2S)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-2-metilpropil] 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 358.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.1634 |