Learn More
(2S)-3-{[terc-butil(dimetil)silil]oxi}-2-metilpropan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-2-methylpropan-1-ol |
| CAS | 105859-45-8 |
| Fórmula molecular | C10 H24 O2 Si |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H24O2Si/c1-9(7-11)8-12-13(5,6)10(2,3)4/h9,11H,7-8H2,1-6H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](CO)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-2-metilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 204.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1546 |