Learn More
(2S)-3-fenil-1,2-propanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-3-Phenyl-1,2-propanediamine |
| CAS | 85612-60-8 |
| Fórmula molecular | C9 H14 N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2/c10-7-9(11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,10-11H2/t9-/m0/s1 |
| SMILES | NC[C@@H](N)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-fenilpropano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1157 |