Learn More
Ácido (2S)-3-metil-2-[[metil[[2-(1-metiletil)tiazol-4-il]metil]carbamoil]amino]butanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-3-metil-2-[[metil[[2-(1-metiletil)tiazol-4-il]metil]carbamoil]amino]butanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-3-Methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanoic Acid |
| CAS | 154212-61-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-3-Methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H23 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | L-Valine, N-[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]-, N-[[N-Methyl-N-[(2-isopropyl]-4-thiazolyl)methyl)amino]carbonyl-L-valine Carboxylic Acid, (2S)-3-Methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]-amino]butanoic Acid, Ritonavir Imp. A (EP), Ritonavir Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23N3O3S/c1-8(2)11(13(18)19)16-14(20)17(5)6-10-7-21-12(15-10)9(3)4/h7-9,11H,6H2,1-5H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-metil-2-[[metil-[(2-propan-2-il-1,3-tiazol-4-il)metil]carbamoil]amino]butanoico |
| Mostrar más |