Learn More
(2S)-3-metil-2- 2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic Acid (Despentanoylvalsartan), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-3-metil-2- 2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]amino]butanoico (despentanoilvalsartán)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine |
| CAS | 676129-92-3 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H21 N5 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | L-Valine, N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, L-Valine, N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, (S)-3-Methyl-2-[[2-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methylamino]butanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N5O2/c1-12(2)17(19(25)26)20-11-13-7-9-14(10-8-13)15-5-3-4-6-16(15)18-21-23-24-22-18/h3-10,12,17,20H,11H2,1-2H3,(H,25,26)(H,21,22,23,24)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-metil-2-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metilamino]butanoico |
| Mostrar más |