Learn More
Ácido (2S)-3-bromo-2-hidroxi-2-metilpropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 106089-20-7 |
| Fórmula molecular | C4 H7 Br O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7BrO3/c1-4(8,2-5)3(6)7/h8H,2H2,1H3,(H,6,7)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@](O)(CBr)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-bromo-2-hidroxi-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 183 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.9579 |