Learn More
Éster metílico del ácido (2S)-3-azido-2-hidroxi-2-metilpropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-3-Azido-2-hydroxy-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 549504-45-2 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N3 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N3O3/c1-5(10,3-7-8-6)4(9)11-2/h10H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@](C)(O)CN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-azido-2-hidroxi-2-metilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 159.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0644 |