Learn More
Ácido (2S)-3-(acetiltio)-2-metilpropanoico, Mikromol™
Código de producto. 15315236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 g
15315236 100 mg 100 g
1 options
Código de producto. 15315236 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0067.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2S)-3-(acetiltio)-2-metilpropanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid
CAS 76497-39-7
Nombres de analitos o componentes (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H10 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid, Captopril Imp. K (Pharmeuropa), Captopril Impurity G as (S)-enantiomer
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
SMILES C[C@H](CSC(=O)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-acetilsulfanil-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 162.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0351 g/mol