Learn More
Éster 2-[[4-(trifluorometoxi)fenil]metoxi]propílico del ácido (2S)-3-(2-cloro-4-nitro-1H-imidazol-1-il)-4-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-3-(2-Chloro-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)-4-methoxybenzoic Acid 2-((4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methoxy)propyl Ester |
| CAS | 1253202-36-6 |
| Fórmula molecular | C22H19ClF3N3O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H19ClF3N3O7/c1-33-16-8-4-15(5-9-16)20(30)35-13-18(10-28-11-19(29(31)32)27-21(28)23)34-12-14-2-6-17(7-3-14)36-22(24,25)26/h2-9,11,18H,10,12-13H2,1H3/t18-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H](Cn2cc(nc2Cl)[N+](=O)[O-])OCc3ccc(OC(F)(F)F)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxibenzoato de [(2S)-3-(2-cloro-4-nitroimidazol-1-il)-2-[[4-(trifluorometoxi)fenil]metoxi]propilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 529.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.0864 |