Learn More
Éster terc-butílico del ácido (2S)-2-terc-butiloxi-butanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-tert-Butyloxy-butanedioic Acid tert-Butyl Ethyl Ester |
| CAS | 958350-60-2 |
| Fórmula molecular | C14H26O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2S)-2-(1,1-Dimethylethoxy)-butanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26O5/c1-8-17-11(15)9-10(18-13(2,3)4)12(16)19-14(5,6)7/h10H,8-9H2,1-7H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OCC)C[C@H](OC(C)(C)C)C(OC(C)(C)C)=O |
| Nombre IUPAC | 1-(terc-butil) 4-etil (S)-2-(terc-butoxi)succinato |
| Peso molecular (g/mol) | 274.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.18 |