Learn More
Éster terc-butílico del ácido (2S)-2-[[(terc-butildimetilsililoxi]metil]-4-etiliden-1-pirrolidincarboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-((tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl)-4-ethylidene-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 2125715-35-5 |
| Fórmula molecular | C18 H35 N O3 Si |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-4-ethylidene-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H35NO3Si/c1-10-14-11-15(13-21-23(8,9)18(5,6)7)19(12-14)16(20)22-17(2,3)4/h10,15H,11-13H2,1-9H3/b14-10-/t15-/m1/s1 |
| SMILES | C\C=C/1\C[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(C1)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2R,4Z)-2-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-4-etilidenpirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 341.561 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.239 |