Learn More
(2S, 2'S)-6-fluoro-2-(2'-oxiranil)cromano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S, 2'S)-6-Fluoro-2-(2'-oxiranyl)chromane |
| CAS | 129050-23-3 |
| Fórmula molecular | C11H11FO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2S)-2-((2S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)oxirane, (2S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2-[(2S)-2-oxiranyl]-2H-1-Benzopyran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11FO2/c12-8-2-4-9-7(5-8)1-3-10(14-9)11-6-13-11/h2,4-5,10-11H,1,3,6H2/t10-,11-/m0/s1 |
| SMILES | Fc1ccc2O[C@@H](CCc2c1)[C@@H]3CO3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-6-fluoro-2-[(2S)-oxiran-2-il]-3,4-dihidro-2H-cromeno |
| Peso molecular (g/mol) | 194.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0743 |