Learn More
(2S,2'S)-1,1'-[[(3-Hidroxitriciclo[3.3.1.13,7]dec-1-il)imino]bis(1-oxo-2,1-etanolediil)]bis-2-pirrolidinecarbonitril, TRC
Código de producto. 17992905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992905 500 mg 500 miligramos
17942255 100 mg 100 miligramos
17953215 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH971385500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1036959-23-5
Fórmula molecular C24 H33 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 439.55
Sinónimo 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1,1'-[[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)imino]bis(1-oxo-2,1-ethanediyl)]bis-, (2S,2'S)-, (2S,2'S)-1,1'-[[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)imino]bis(1-oxo-2,1-ethanediyl)]bis[2-pyrrolidinecarbonitrile], (2S)-1-[[[2[(2S)-2-Cyanopyrrolidin-1-yl]-2-oxoethyl][(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-amino]]acetyl]-pyrrolidine-2-carbonitrile
Nombre IUPAC (2S)-1-[2-[[2-[(2S)-2-cianopirrolidina-1-il]-2-oxoetil]-(3-hidroxi-1-adamantil)amino]acetil]pirrolidina-2-carbonitrilo
SMILES OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)N(CC(=O)N4CCC[C@H]4C#N)CC(=O)N5CCC[C@H]5C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-1-[2-[[2-((2S)-2-Cyanopyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl](3-hydroxy-1-adamantyl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H33N5O3/c25-12-19-3-1-5-28(19)21(30)14-27(15-22(31)29-6-2-4-20(29)13-26)23-8-17-7-18(9-23)11-24(32,10-17)16-23/h17-20,32H,1-11,14-16H2/t17?,18?,19-,20-,23?,24?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.2583
Porcentaje de pureza >95%