Learn More
Clorhidrato de (2S)-2-pentanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Pentanamine Hydrochloride |
| CAS | 216237-52-4 |
| Fórmula molecular | C5H13N • HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Pentanamine','hydrochloride (1:1)','(2S)- (ACI), 2-Pentanamine','hydrochloride','(2S)- (9CI), (S)-Pentan-2-amine hydrochloride, (2S)-2-Pentanamine hydrochloride, (S)-2-Aminopentane hydrochloride, (S)-1-Methylbutylamine hydrochloride, (S)-2-Pentylamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13N.ClH/c1-3-4-5(2)6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| SMILES | CCC[C@@H](N)C.Cl |
| Nombre IUPAC | (2S)-pentan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 87.163646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0815 |