Learn More
(2S)-2-Ácido metilbutanoico (1S,3S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R)-3,6-Dihidro-6-oxo-2H-piran-2-il]etilo]-1,2,3,7,8,8a-hexahidro-3-hidroxi-7-metil-1-naftalenilo Éster, TRC
Código de producto. 30473375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473375 100 mg 100 miligramos
30479084 25 mg 25 miligramos
30467671 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM303875100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1114834-63-7
Fórmula molecular C23H32O5
Peso molecular (g/mol) 388.5
Sinónimo (2S)-2-Methylbutanoic acid (1S,3S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3-hydroxy-7-methyl-1-naphthalenyl Ester, Anhydropravastatin Lactone
Nombre IUPAC [(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-hidroxi-7-metil-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihidropiran-2-il]etilo]-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il] (2S)-2-metilbutanoato
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-Methylbutanoic Acid (1S,3S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3-hydroxy-7-methyl-1-naphthalenyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-13-17(24)12-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-6-5-7-21(25)27-18/h5,7-9,12,14-15,17-20,22,24H,4,6,10-11,13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18-,19-,20-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.225