Learn More
Éster etílico del ácido (2S)-2-metilbutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Methyl-butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 10307-61-6 |
| Fórmula molecular | C7 H14 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (S)-2-Methyl-butanoic Acid Ethyl Ester, ( (+)-Ethyl 2-Methylbutanoate, (+)-Ethyl 2-Methylbutyrate, (S)-(+)-Ethyl 2-Methylbutanoate, (S)-2-Methylbutanoic Acid Ethyl Ester, (S)-Ethyl 2-Methylbutanoate, Ethyl S-(+)-2-Methylbutyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](C)CC |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-metilbutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 130.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.099 |