Learn More
(2S)-2-(metoxidifenilmetil)pirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine |
| CAS | 118971-03-2 |
| Fórmula molecular | C18H21NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2S)-Methoxydiphenylmethylpyrrolidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1 |
| SMILES | COC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)[C@H]3NCCC3 |
| Nombre IUPAC | (S)-2-(metoxidifenilmetil)pirrolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 267.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.16 |