Learn More
(2S)-2-metoxi-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Methoxy-1-propanol |
| CAS | 116422-39-0 |
| Fórmula molecular | C4 H10 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-Methoxy-1-propanol, (S)-(+)-2-Methoxypropanol, (S)-2-Methoxy-1-propanol, (S)-2-Methoxypropanol, 2-(S)-Methoxypropan-1-ol, (2S)-2-Methoxypropan-1-ol, (2S)-2-Methoxypropan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(3-5)6-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@@H](C)CO |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-metoxipropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 90.121 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.068 |