Learn More
(2S)-2-Ácido Mercaptopropanoico, TRC
Código de producto. 30478833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478833 100 mg 100 miligramos
30481024 250 mg 250 miligramos
30467313 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM202725100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57965-30-7
Fórmula molecular C3H6O2S
Peso molecular (g/mol) 106.14
Sinónimo (-)-2-Mercaptopropionic Acid, 2(S)-Mercaptopropanoic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-ácido sulfanilpropanoico
SMILES C[C@H](S)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-Mercaptopropanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)/t2-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.0089