Learn More
(2S)-2-Ácido hidroxiglutárico Sal de sodio octílico éster, TRC
Código de producto. 30003696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003696 5 mg 5 miligramos
30007829 50 mg 50 miligramos
30008168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9425965MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391067-96-1
Fórmula molecular C13H23NaO5
Peso molecular (g/mol) 282.31
Sinónimo (2S)-2-Hydroxypentanedioic Acid Octyl Ester Sodium Salt, (S)-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt, (S)-α-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt, L-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt, Octyl L-2-Hydroxyglutarate Sodium Salt, Octyl-L-2-HG Sodium;
Nombre IUPAC sodio; (4S)-4-hidroxi-5-octoxi-5-oxopentanoato
SMILES CCCCCCCCOC(=O)[C@H](CCC(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24O5.Na/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16;/h11,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t11-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1443
Porcentaje de pureza >95%