Learn More
(2S)-2-Ácido Hidroxiglutárico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30408708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408708 5 mg 5 miligramos
30401088 50 mg -
30392461 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408708 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9425705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63512-50-5
Fórmula molecular C5 H6 O5 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 192.08
Sinónimo Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, sodium salt (1:2), (2S)-, Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, (S)- (9CI), (2S)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, (S)-(+)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, (S)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, (S)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, (S)-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt, L-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
Nombre IUPAC disodio; (2S)-2-hidroxipentanedioato
SMILES [Na+].[Na+].O[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-Hydroxyglutaric Acid Disodium Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0011