Learn More
Ácido (2S)-2-hidroxi-2-fenilacético (ácido L-mandélico), Mikromol™
Código de producto. 17991456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17991456 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17991456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1304.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2S)-2-hidroxi-2-fenilacético (ácido L-mandélico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Mandelic Acid
CAS 17199-29-0
Nombres de analitos o componentes L-(+)-Mandelic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (αS)-, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (S)-, Mandelic acid, L-(+)- (8CI), (αS)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (+)-(S)-Mandelic acid, (+)-Mandelic acid, (+)-α-Hydroxyphenylacetic acid, (2S)-2-Hydroxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-(+)-Hydroxyphenylacetic acid, (S)-(+)-Mandelic acid, (S)-2-Hydroxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (S)-Mandelic acid, (S)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (S)-α-Hydroxyphenylacetic acid, L-(+)-Mandelic acid, L-Mandelic acid, Atomoxetine Hydrochloride Imp E (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity E, Atomoxetine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
SMILES O[C@H](C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxi-2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 152.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,0473 g/mol