Learn More
Éster fenilmetílico del ácido (2S)-2-hidroxi-2-metil-3-oxobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 442159-35-5 |
| Fórmula molecular | C12H14O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-9(13)12(2,15)11(14)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,15H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C([C@@](O)(C)C(OCC1=CC=CC=C1)=O)C |
| Nombre IUPAC | (S)-2-hidroxi-2-metil-3-oxobutanoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.09 |