Learn More
(2S)-2-Hidroxi-1-propil Metanosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Hydroxy-1-propyl Methanesulfonate |
| CAS | 262423-83-6 |
| Fórmula molecular | C4H10O4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2R)-1,2-Propanediol 1-Methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O4S/c1-4(5)3-8-9(2,6)7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)COS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de [(2S)-2-hidroxipropilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 154.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.03 |