Learn More
(2S)-2-hexiloxirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-hexyloxirane |
| CAS | 50418-68-3 |
| Fórmula molecular | C8H16O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h8H,2-7H2,1H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCC[C@H]1CO1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-hexiloxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 128.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1201 |