Learn More
(2S)-2-Ácido etilo éster-isocianato-propanoico, TRC
Código de producto. 30180326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180326 50 mg 50 miligramos
30180250 100 mg 100 miligramos
30180309 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE54895550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33280-95-4
Fórmula molecular C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Sinónimo (S)-Ethyl Ester-2-isocyanato-propanoic Acid
Nombre IUPAC etil (2S)-2-isociananopropanoato
SMILES CCOC(=O)[C@H](C)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-Ethyl Ester-isocyanato-propanoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c1-3-10-6(9)5(2)7-4-8/h5H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0582