Learn More
Ácido (2S)-2-[bis[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]amino]-3-metilbutanoico, Mikromol
Código de producto. 30459388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30459388 25 mg
1 options
Código de producto. 30459388 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.240025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2S)-2-[bis[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]amino]-3-metilbutanoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid
CAS 1353844-75-3
Nombres de analitos o componentes (2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C33 H31 N9 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo L-Valine, N,N-bis[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, N,N-Bis[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, (2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C33H31N9O2/c1-21(2)30(33(43)44)42(19-22-11-15-24(16-12-22)26-7-3-5-9-28(26)31-34-38-39-35-31)20-23-13-17-25(18-14-23)27-8-4-6-10-29(27)32-36-40-41-37-32/h3-18,21,30H,19-20H2,1-2H3,(H,43,44)(H,34,35,38,39)(H,36,37,40,41)/t30-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)[C@H](N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[bis[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]amino]-3-metilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 585.658
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.26 g/mol